Learn More
DL-Tropic acid, 97%
Codice prodotto. 10523691 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10523691 25 g Bottiglia in vetro 25g
10530902 5 g Bottiglia in vetro 5g
10579053 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10523691 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 140550250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 552-63-6 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 552-63-6
Formula molecolare C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.18
Numero MDL MFCD00004255
InChI Key JACRWUWPXAESPB-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo tropic acid, dl-tropic acid, 2-phenylhydracrylic acid, 3-hydroxy-2-phenylpropionic acid, +--tropic acid, tropate, alpha-hydroxymethyl benzeneacetic acid, beta-hydroxyhydratropic acid, hydracrylic acid, 2-phenyl, alpha-hydroxymethyl phenylacetic acid
PubChem CID 10726
ChEBI CHEBI:30765
IUPAC Name 3-hydroxy-2-phenylpropanoic acid
SMILES OCC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Tropic acid
Punto di fusione 117.0°C to 120.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH(CH2OH)CO2H
Quantità 25 g
Beilstein 10, 261
Indice di Merck 15, 9958
Informazioni di solubilità Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,slightly soluble in benzene,practically insoluble in petroleum ether
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder