Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Tyrosine, 99%
Codice prodotto. 10675792 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10675792 25 g Glass Bottle 25g
10245640 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10675792 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 163570250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 556-03-6
Formula molecolare C9H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 181.19
Numero MDL MFCD00063074
InChI Key OUYCCCASQSFEME-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo dl-tyrosine, h-dl-tyr-oh, 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, tyrosin, tyrosine, dl, l-tyrosine, free base, tirosina, l-tryosine, 3-4-hydroxyphenyl-dl-alanine, benzenepropanoic acid, s
PubChem CID 1153
ChEBI CHEBI:18186
IUPAC Name 2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
SMILES NC(CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Tyrosine
Nota nome 99%
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare 4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 14, 621
Indice di Merck 14, 9839
Quantità 25 g
Peso formulazione 181.19
Percent Purity 98.5 to 101.5%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DL-Tyrosine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.