Learn More
DL-Tyrosine, TRC
Codice prodotto. 30135491
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135491 100 mg 100mg
30132440 50 mg 50mg
30011002 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135491 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD525378100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 556-03-6
Formula molecolare C9 H11 N O3
Molecular Weight (g/mol) 181.19
Sinonimo Tyrosine, DL-Tyrosine, Tyrosine, DL- (8CI), (±)-Tyrosine, 2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, 2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid, 2-Azaniumyl-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate, D,L-Tyrosine, DL-4-Hydroxyphenylalanine, DL-p-Tyrosine, NSC 205006, α-Amino-4-hydroxybenzenepropanoic acid
IUPAC Name 2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
SMILES NC(Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Tyrosine
InChI Formula InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)
Quantità 100 mg
Peso formulazione 181.0739
Shipping Condition Room Temperature