Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Valine, 99+%, for biochemistry
Codice prodotto. 10428150 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
Codice prodotto. 10428150
Marca: Thermo Scientific Chemicals 172100500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 516-06-3 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 516-06-3
Formula molecolare C5H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 117.15
Numero MDL MFCD00004267
InChI Key KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dl-valine, h-dl-val-oh, valin, valine, dl, dl-2-amino-3-methylbutanoic acid, 2-amino-3-methylbutanoic acid, dl, valina, dl-.alpha.-aminoisovaleric acid, dl-2-amino-3-methylbutyric acid, 2-aminoisovaleric acid
PubChem CID 1182
ChEBI CHEBI:27266
IUPAC Name 2-amino-3-methylbutanoic acid
SMILES CC(C)C(N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Valine
Punto di fusione 283.5°C to 285.0°C
Nota nome 99+%
Colore White
Cloro (Cl) 400ppm max.
Metalli pesanti (come Pb) 10ppm max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Perdita all'essiccatura 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare (CH3)2CHCH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 430
Indice di Merck 14, 9909
Trasmittanza 95% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Cenere solfata 0.2% max.
Informazioni di solubilità Solubility in water: 68g/L. Other solubilities: practically insoluble in cold alcohol and ether, soluble in mineral acids, insoluble in organic solvents, slightly soluble in benzene, ethanol
Densità 1.3100g/mL
Quantità 50 g
Peso formulazione 117.15
Percent Purity ≥99%
Gravità specifica 1.31
Grado Biochemical
Forma fisica Crystalline Powder