Learn More
DL-Valine, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | DL-Valine |
| Imballaggio | Plastic Bottle |
| Quantità | 250 g |
| Peso formulazione | 117.15 |
| Grado | Ultrapuro |