missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DLC1 Antibody [PerCP], Novus Biologicals Biologicals™

Codice prodotto. 30503269 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30503269 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30503269 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP335894PCP

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

DLC1 Polyclonal antibody specifically detects DLC1 in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene DLC1
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato PerCP
Formulazione PBS
Alias gene ARHGAP7 STARD12 deleted in liver cancer 1 variant 2, deleted in liver cancer 1, Deleted in liver cancer 1 protein, DLC-1, FLJ21120, HP, HP protein, KIAA1723, p122-RhoGAP, rho GTPase-activating protein 7, Rho-GTPase-activating protein 7, Rho-type GTPase-activating protein 7, StARD12, StAR-related lipid transfer (START) domain containing 12, StAR-related lipid transfer protein 12, START domain-containing protein 12
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 204-463 of human DLC1 (NP_079043.3).,, Sequence:, DAPKVNAVDTLNVKDIAPEKQLLNSAVIAQQRRKPDPPKDENERSTCNVVQNEFLDTPCTNRGLPLLKTDFGSCLLQPPSCPNGMSAENGLEKSGFSQHQNKSPPKVKAEDGMQCLQLKETLATQEPTDNQVRLRKRKEIREDRDRARLDSMVLLIMKLDQLDQDIENALSTSSSPSGTPTNLRRHVPDLESGSESGADTISVNQTRVNLSSDTESTDLPSSTPVANSGTKPKTTAIQGISEKEKAGKLTFWFCFLANLF
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 10395
Target Species Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.