Learn More
DLGAP3 Monoclonal Antibody (OTI1D3), TrueMAB™, OriGene
Codice prodotto. 17555554
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
30 μL
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
30µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17555554 30 μL 30µL
17535554 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17555554 Fornitore Origene Technologies N. del fornitore TA811498S
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Mouse Monoclonal Antibody
DLGAP3 Monoclonal antibody specifically detects DLGAP3 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifica
Antigene DLGAP3
Applicazioni Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone OTI1D3
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gene CYP26B1
N. accesso geni Q9NR63
Alias gene BC058433; DAP3; DAP-3; discs large homolog associated protein 3; discs, large (Drosophila) homolog-associated protein 3; disks large-associated protein 3; DLG associated protein 3; Dlgap3; Prpl8; PSD-95/SAP90-associated protein-3; PSD-95/SAP90-binding protein 3; SAP90/PSD 95 associated protein 3; SAP90/PSD-95-associated protein 3; SAPAP3
Specie ospite Mouse
Immunogeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 229-512 of human CYP26B1 produced in E.coli.
Metodo di purificazione Affinity chromatography
Quantità 30 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 56603
Target Species Human
Content And Storage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Forma Liquid
Isotype IgG1