Learn More
R&D Systems™ DLin-KC2-DMA
Codice prodotto. 30537732
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30537732 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30537732 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 8895/10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Ionizable cationic lipid
DLin-KC2-DMA is an ionizable cationic lipid (pKa = 6.7), used in the formulation of lipid nanoparticles (LNPs) encapsulating siRNA or plasmid DNA for non-toxic delivery into cells in vitro and in vivo.
For more information on LNPs and available components see our Lipid Nanoparticles page .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at -20°C
Linea di prodotti Tocris