Learn More
DLin-KC2-DMA, MedChemExpress
Codice prodotto. 16450987
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16450987 50 mg 50mg
16444698 10 mg 10mg
16333237 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16450987 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY11275850mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
MedChemExpress DLin-KC2-DMA is a cationic/ionizable lipid for siRNA delivery.
DLin-KC2-DMA is a cationic/ionizable lipid for siRNA delivery.
Specifica
Materiale o nome chimico DLin-KC2-DMA
CAS 1190197-97-7
Colore Colorless
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C43H79NO2
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità Ethanol : 100 mg/mL (155.74 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (155.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCC/C=C\C/C=C\CCCCCCCCC1(CCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)OC(CCN(C)C)CO1
Molecular Weight (g/mol) 642.09
Peso formulazione 642.09
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Liquid
Research purposes only