Learn More
DLinDMA, MedChemExpress
Codice prodotto. 16440987
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16440987 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16440987 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY112757
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress DLinDMA, a ionizable cationic lipid, is a key lipid component of stable nucleic acid lipid particles (SNALPs) as a benchmark. DLinDMA is used for siRNA delivery.
DLinDMA, a ionizable cationic lipid, is a key lipid component of stable nucleic acid lipid particles (SNALPs) as a benchmark. DLinDMA is used for siRNA delivery.
Specifica
Materiale o nome chimico DLinDMA
Forma fisica Liquid
CAS 871258-12-7
Colore Colorless
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C41H77NO2
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (162.32 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : ≥ 100 mg/mL (162.32 mM)
SMILES CCCCC/C=C\C/C=C\CCCCCCCCOCC(OCCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)CN(C)C
Molecular Weight (g/mol) 616.06
Peso formulazione 616.06
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only