Learn More
DMAPT, MedChemExpress
Codice prodotto. 16499537
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16499537 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16499537 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY16172
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress DMAPT (Dimethylamino Parthenolide), an analogue of Parthenolide (PTL), is an oral active NF-κB inhibitor, with a LD50 of 1.7 μM for cell population in AML cells. Has potential anti-cancer and anti-metastatic effect.
DMAPT (Dimethylamino Parthenolide), an analogue of Parthenolide (PTL), is an oral active NF-κB inhibitor, with a LD50 of 1.7 μM for cell population in AML cells. Has potential anti-cancer and anti-metastatic effect.
Specifica
Materiale o nome chimico DMAPT
CAS 870677-05-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H27NO3
Quantità 5 mg
Sinonimo Dimethylamino Parthenolide
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (426.04 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.1 mg/mL (3.75 mM; ultrasonic and warming and heat to 40°C)
SMILES C/C1=C/CC[C@]2(C)[C@H](O2)[C@]3([H])[C@](CC1)([H])[C@@H](CN(C)C)C(O3)=O
Molecular Weight (g/mol) 293.4
Peso formulazione 293.4
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only