missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DMC1 Antibody (1D12/4), Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18070704 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18070704 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18070704 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NB100181

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication

DMC1 Monoclonal specifically detects DMC1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene DMC1
Applicazioni Western Blot, Immunoprecipitation
Classificazione Monoclonal
Clone 1D12/4
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:1000, Immunoprecipitation reported in scientific literature
Formulazione Ascites with 0.1% Sodium Azide
N. accesso geni Q14565
Alias gene disrupted meiotic cDNA1, yeast, homolog of, DMC1 dosage suppressor of mck1 homolog, meiosis-specific homologousrecombination (yeast), DMC1 homologue, HsLim15, LIM15yeast homolog) meiosis-specific homologousrecombination, meiotic recombination protein DMC1/LIM15 homolog, MGC150472, MGC150473
Simboli geni DMC1
Specie ospite Mouse
Immunogeno This DMC1 Antibody (1D12/4) is made against His-tagged human DMC1, overexpressed in E. coli [UniProt# Q14565].
Peso molecolare dell'antigene 37 kDa
Metodo di purificazione Unpurified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Apoptosis, Cancer, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, DNA Repair, Homologous Recombination, Tumor Suppressors
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 11144
Test di specificità Human and mouse. Does not cross-react with human Rad51 in Western analysis.
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Ascites
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.