Learn More
Sartorius DMEM High Glucose without L-Glutamine
Codice prodotto. 31908442 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 x 500 mL
5 x 500 mL
Dimensione della confezione:
1mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
31908442 2 x 500 mL 1mL
31908389 5 x 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 31908442 Fornitore Sartorius N. del fornitore 010559A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) is a widely used basal medium for supporting the growth of many different mammalian cells.
  • Cells successfully cultured in DMEM include primary fibroblasts, neurons, glial cells, HUVECs, and smooth muscle cells
  • Offers a variety of DMEM modifications for a range of cell culture applications
Specifica
Classificazione Serum-free
Forma Liquid
Product Type DMEM Cell Culture Media
Serum Level Serum-free
Sterilità Sterile
Sterilization Method Sterile-filtered
Con additivi Glucose, Sodium Bicarbonate
Senza additivi No Glutamine
Glucose Concentration 2X
Quantità 2 x 500 mL
Culture Type Mammalian Cell Culture