Learn More
DMNB, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | DMNB |
| CAS | 20357-25-9 |
| Formula molecolare | C9H9NO5 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzaldehyde, 2-Nitro-4,5-dimethoxybenzaldehyde, 3,4-Dimethoxy-6-nitrobenzaldehyde, 4-O-Methyl-6-nitrovanillin, 6-Nitroveratraldehyde, NSC 65590 |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H9NO5/c1-14-8-3-6(5-11)7(10(12)13)4-9(8)15-2/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | COC1=C(C=C([N+]([O-])=O)C(C=O)=C1)OC |
| Molecular Weight (g/mol) | 211.15 |
| Peso formulazione | 211.0481 |