Learn More
Tocris Bioscience™ DMNPE-caged ATP diammonium salt
Descrizione
DMNPE-caged ATP; quantum yield is 0.07. Brain penetrant.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | DMNPE-caged ATP diammonium salt |
| Quantità | 10 mg |
| Formula molecolare | C20H27N6O17P3·2NH3 |
| Peso formulazione | 750.44 |