Learn More
DMNQ, MedChemExpress
Codice prodotto. 16497717
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Codice prodotto. 16497717
Marca: Medchem Express HY121026
MedChemExpress DMNQ is a redox cycling agent that generates both superoxide and hydrogen peroxide intracellularly in a concentration dependent manner. DMNQ increases ROS generation.
DMNQ is a redox cycling agent that generates both superoxide and hydrogen peroxide intracellularly in a concentration dependent manner. DMNQ increases ROS generation.
Specifica
Materiale o nome chimico DMNQ
CAS 6956-96-3
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H10O4
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (229.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(OC)=C(C(C2=CC=CC=C21)=O)OC
Molecular Weight (g/mol) 218.21
Peso formulazione 218.21
Percent Purity 98.54%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.