missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva DMSO-Safe Acrodisc™ Syringe Filters
Descrizione
- Chemical compatibility with esters, bases, and alcohols
- Not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Specifica
| Materiale (membrana) | Nylon |
| Dimensione del poro | 0.2 μm |
| Sterilità | Sterile |
| Area di filtraggio | 2.8 cm2 |
| Materiale alloggiamento | Polypropylene |
| Diametro (sistema metrico) | 25 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?