Learn More
DNA polymerase beta Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | DNA polymerase beta |
---|---|
Concentrazione | 0.33 mg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16898024
|
Proteintech
18003-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 10-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16888024
|
Proteintech
18003-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 10-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
DNA polymerase beta comprises an amino-terminal 8-kDa domain and a carboxy-terminal 31-kDa domain. The N-terminal ssDNA binding domain has a deoxyribose phosphodiesterase activity while the C-terminal domain has a nucleotidyltransferase activity. Mammalian DNA polymerase beta, a DNA repair polymerase, is constitutively expressed in cultured cells, but treatment of cells with the DNA-alkylating agents such as N-methyl-N′-nitro-N-nitrosoguanidine (MNNG) or methyl methanesulfonate up-regulates beta-pol level. DNA polymerase beta fills single nucleotide gaps in DNA produced by the base excision repair pathway of mammalian cells.Specifica
DNA polymerase beta | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P06746, P06766, Q8K409 | |
18970, 29240, 5423 | |
DNA polymerase beta Fusion Protein Ag12496 | |
Primary | |
-20°C | |
POLB |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
DNA polymerase beta, POLB | |
Polb | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |