Learn More
Labconco DNA Rotor - CentriVap Pro
Codice prodotto. 30533441 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Material (Coating):
PTFE
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione Material (Coating)
30533441 Pezzo -
30533434 Pezzo PTFE
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30533441 Fornitore Labconco N. del fornitore 7555700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    379.00€
    351.44€ / pezzi 1
    Risparmia 27.56€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
Rotors for use with Labconco™ CentriVap™ Pro Vacuum Concentrators. Stainless steel and PTFE coated options available.
  • Compatible with CentriVap Pro Vacuum Concentrators
  • Stackable design
  • Stainless steel material\
  • Optional PTFE coated
Specifica
Materiale Stainless Steel
Tipo Rotor
Sistema rotore CentriVap Pro
Dimensioni (L x P x A) 26.42 x 22.86 x 6.6 cm (10.4 x 9 x 2.6 in.)