Learn More
Fisherbrand™ DNA Sequencing Systems: Combs for Discontinued Model FB-SEQ-2045
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
For use with discontinued model FB-SEQ-2045
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Owl s4s aluminum backed sequencer system |
| Altezza (sistema imperiale) ingombro | 19.6 in. |
| Altezza (sistema metrico) ingombro | 50 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) ingombro | 9 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) gel | 17.7 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) ingombro | 23 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) gel | 45 cm |
| Product Type | Sharktooth Comb |
| Conteggio denti | 39 |
| Spessore (sistema metrico) denti | 0.2 mm |
| Vedi altri risultati |