Learn More
Fisherbrand™ DNA Sequencing Systems: Combs for Discontinued Model FB-SEQ-2045
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescription
For use with discontinued model FB-SEQ-2045
Specifications
Specifications
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Owl s4s aluminum backed sequencer system |
| Product Type | Sharktooth Micro-Well Comb |
| Conteggio denti | 73 |
| Spessore (sistema metrico) denti | 0.2 mm |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 2μL |