Learn More
Macherey-Nagel™ DNA Set for NucleoBond™ RNA Soil Mini
Codice prodotto. 16331606
Cambia vista
Click to view available options
N. di reazioni:
10
50
Dimensione della confezione:
10 reazioni
50 reazioni
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di reazioni Dimensione della confezione
16331606 50 50 reazioni
16321606 10 10 reazioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16331606 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 740143.50
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Set for parallel DNA isolation from soil samples with NucleoBond RNA Soil Mini, NucleoSpin DNA Columns included.
  • DNA Elution Set (NucleoBond™ RNA Soil Mini kit required)
  • Parallel preparation of RNA and DNA from soil samples
Specifica
Formato Kit
Isolation Technology Silica Membrane
Tipo di campione Soil
Da utilizzare con (apparecchiatura) NucleoBond™ RNA Soil Kit
Da utilizzare con (applicazione) RNA Purification
N. di reazioni 50
Dimensione campione 1-2 g
Durata del test 15 min / 12 preps
Resa 5-50 μg
For Research Use Only