Learn More
DNAI1 Antibody Pair, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18377689 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Set
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18377689 1 Set 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18377689 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore H00027019AP22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Antibody Pair
DNAI1 Polyclonal antibody specifically detects DNAI1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene DNAI1
Applicazioni Sandwich ELISA
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Sandwich ELISA 1 to 100 ng/mL
Formulazione 1x PBS, pH 7.4
Alias gene Axonemal dynein intermediate chain 1, CILD1MGC26204, dynein intermediate chain DNAI1, dynein, axonemal, intermediate chain 1, dynein, axonemal, intermediate polypeptide 1, ICS, ICS1, immotile cilia syndrome 1, PCDdynein intermediate chain 1, axonemal
Quantità 1 Set
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 27019
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.