Learn More
DNase I from Bovine Pancreas, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15845278 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 mg
Dimensione della confezione:
20mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15845278 20 mg 20mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15845278 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J14340.F+
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Derived from Bovine pancreas.
  • Synonym: E.C.3.1.21.1
  • MDL: MFCD00130917
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Cell Lysis Enzyme
Donor Source Bovine Pancreas
Forma Lyophilized
Quantità 20 mg