Learn More
DNase-, RNase-Free Water, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11430615 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
11430615 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11430615 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 04821932
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.35€
    54.60€ / 500mL
    Risparmia 2.75€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suitable for the investigation of nucleic acid and protein synthesis.
  • Grade: DNase- RNase-free
  • Key applications: Investigation of nucleic acid and protein synthesis
  • Clear, colorless, liquid
  • 0.2 μ filtered (sterile)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 7732-18-5
Colore Clear, Colorless
Punti di ebollizione 100°C
DNasi DNase-free
Formula molecolare H2O
Numero MDL MFCD00011332
Numero UN 0000
Indice di Merck 13.10098
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
IUPAC Name water
Molecular Weight (g/mol) 18.02
Grado Biologia molecolare
Densità 1 g/cm3 (4°C)
Quantità 500 mL
Indice di rifrazione n20/D 1.34(Lit.)