Learn More
DO3A tert-Butyl ester, MedChemExpress
Codice prodotto. 16495946
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16495946 100 mg 100mg
16451046 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16495946 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12692
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress DOTA tert-Butyl ester is a benxyl derivative of the cyclic tosamide; can be nitrated directly; is more convenient to incorporate the nitro group after deprotection lithium aluminum hydride.
DOTA tert-Butyl ester is a benxyl derivative of the cyclic tosamide
Specifica
Materiale o nome chimico DO3A tert-Butyl ester
Forma fisica Solid
CAS 122555-91-3
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H50N4O6
Sinonimo DO3A tert-butyl DO3A-t-Bu-ester
Informazioni di solubilità DMSO : 62.5 mg/mL (121.43 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(OC(C)(C)C)CN1CCN(CC(OC(C)(C)C)=O)CCNCCN(CC(OC(C)(C)C)=O)CC1
Molecular Weight (g/mol) 514.7
Peso formulazione 514.7
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only