Learn More
Dobutamine Hydrochloride, Mikromol™
Codice prodotto. 17990996
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17990996 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17990996 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0675.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dobutamine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dobutamine hydrochloride
CAS 49745-95-1
Nomi componenti o analita Dobutamine hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C18 H23 N O3 . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Dobutamine hydrochloride, (RS)-4-[2-[[3-(4-Hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]ethyl]benzene-1,2-diol hydrochloride, 1,2-Benzenediol, 4-[2-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1,2-Benzenediol, 4-[2-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]ethyl]-, hydrochloride (9CI), DL-Dobutamine hydrochloride, Dobutamine hydrochloride, Dobutrex, Inotrex, NSC 299583, dl-Dobutamine hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(2-3-14-4-7-16(20)8-5-14)19-11-10-15-6-9-17(21)18(22)12-15;/h4-9,12-13,19-22H,2-3,10-11H2,1H3;1H
SMILES Cl.CC(CCc1ccc(O)cc1)NCCc2ccc(O)c(O)c2
IUPAC Name 4-[2-[4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-ylamino]ethyl]benzene-1,2-diol;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 337.84
Quantità 250 mg
Peso formulazione 337.1445 g/mol