Learn More
R&D Systems™ Dobutamine hydrochloride
Codice prodotto. 30001096
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001096 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30001096 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 0515/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    388.88€
    351.75€ / 50mg
    Risparmia 37.13€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. α1, β1 and β2 agonist
β1- and β2-adrenoceptor agonist with some action at the α1-adrenoceptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dobutamine hydrochloride
CAS 49745-95-1
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C18H24ClNO3
Peso formulazione 337.85
Purezza >99%
Peso molecolare 337.84