Learn More
R&D Systems™ Docetaxel
Codice prodotto. 18782674
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18782674 10 mg 10mg
18732704 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18782674 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4056/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.77€
    243.60€ / 10mg
    Risparmia 26.17€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Microtubule stabilizer
Binds and stabilizes microtubules; leads to cell cycle arrest and apoptosis. Displays significant antitumor activity in ovarian and gastric tumors. Prevents microtubule depolymerization and disassembly in the absence of GTP. Exhibits cytotoxic activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 114977-28-5
Formula molecolare C43H53NO14
Specifications
Materiale o nome chimico Docetaxel
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 807.88
Purezza >99%
Peso molecolare 807.89