missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Docetaxel-d9, TRC

Codice prodotto. 30377630
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30377630 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30377630 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4944221MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico d9-Docetaxel
CAS 940867-25-4
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C43 D9 H44 N O14
Quantità 1 mg
Sinonimo Docetaxel-d9, Docetaxel D9 (tert-butyl D9)
InChI Formula InChI=1S/C43H53NO14/c1-22-26(55-37(51)32(48)30(24-15-11-9-12-16-24)44-38(52)58-39(3,4)5)20-43(53)35(56-36(50)25-17-13-10-14-18-25)33-41(8,34(49)31(47)29(22)40(43,6)7)27(46)19-28-42(33,21-54-28)57-23(2)45/h9-18,26-28,30-33,35,46-48,53H,19-21H2,1-8H3,(H,44,52)/t26-,27-,28+,30-,31+,32+,33-,35-,41+,42-,43+/m0/s1/i3D3,4D3,5D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(OC(=O)N[C@H]([C@@H](O)C(=O)O[C@H]1C[C@@]2(O)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@@H]4[C@@]5(CO[C@@H]5C[C@H](O)[C@@]4(C)C(=O)[C@H](O)C(=C1C)C2(C)C)OC(=O)C)c6ccccc6)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Molecular Weight (g/mol) 816.93
Peso formulazione 816.4031
Percent Purity >95
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.