Learn More
Docetaxel, MedChemExpress
Codice prodotto. 16498056
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16498056 100 mg 100mg
16481356 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16498056 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0011
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
MedChemExpress Docetaxel (RP-56976) is a microtubule depolymerization inhibitor, with an IC50 of 0.2 μM. Docetaxel attenuates the effects of bcl-2 and bcl-xL gene expression. Docetaxel arrests the cell cycle at G2/M and leads to cell apoptosis. Docetaxel has anti-cancer activity.
Docetaxel (RP-56976) is a microtubule depolymerization inhibitor, with an IC50 of 0.2 μM. Docetaxel attenuates the effects of bcl-2 and bcl-xL gene expression. Docetaxel arrests the cell cycle at G2/M and leads to cell apoptosis. Docetaxel has anti-cancer activity.
Specifica
Materiale o nome chimico Docetaxel
CAS 114977-28-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C43H53NO14
Quantità 100 mg
Sinonimo RP-56976
Informazioni di solubilità Ethanol : 50 mg/mL (61.89 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 35 mg/mL (43.32 mM)
SMILES O=C(OC(C)(C)C)N[C@@H](C1=CC=CC=C1)[C@H](C(O[C@@H]2C(C)=C([C@@H](O)C([C@@]3(C)[C@]([C@@](CO4)(OC(C)=O)[C@@]4([H])C[C@@H]3O)([H])[C@@H]5OC(C6=CC=CC=C6)=O)=O)C(C)(C)[C@@]5(O)C2)=O)O
Molecular Weight (g/mol) 807.88
Peso formulazione 807.88
Percent Purity 96.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only