Learn More
Docosahexaenoic acid, MedChemExpress
Descrizione
Docosahexaenoic Acid (DHA) is an omega-3 fatty acid abundantly present brain and retina. It can be obtained directly from fish oil and maternal milk.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Docosahexaenoic acid |
| CAS | 6217-54-5 |
| Colore | Colorless |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C22H32O2 |
| Quantità | 200 mg |
| Sinonimo | DHA Cervonic acid |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (304.42 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (152.21 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCC(O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 328.49 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only