Learn More
Docosanal, 98%
Codice prodotto. 15486807
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15486807 250 mg 250mg
15476807 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15486807 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33924.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 57402-36-5 | C22H44O | 324.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57402-36-5
Formula molecolare C22H44O
Molecular Weight (g/mol) 324.59
Numero MDL MFCD07780595
InChI Key ULCXRAFXRZTNRO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo behenoyl, n-docosanal, docosyl aldehyde, 1-docosanal
PubChem CID 3017068
IUPAC Name docosanal
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC=O
Specifica
Materiale o nome chimico Docosanal
Punto di fusione 57°C to 60°C
Formula lineare CH3(CH2)20CHO
Quantità 250 mg
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 324.59
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Docosanal
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Docosanal