Learn More
Docosanoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Behenic Acid Methylester |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C23H46O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h3-22H2,1-2H3 |
| Peso formulazione | 354.3498 |
| Percent Purity | >95% |