Learn More
Docosanoic-d43 Acid, CDN
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Behenic Acid-d43 |
| CAS | 29823-26-5 |
| Formula molecolare | C22 D43 H O2 |
| Quantità | 0.05 g |
| Sinonimo | Docosanoic-d43 acid (7 CI, 8 CI, 9 CI), Docosanoic acid-d43, Docosanoic Acid-D43, Behenic acid-d43 |
| InChI Formula | InChI=1 S/C22H44O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h2-21H2,1H3,(H,23,24)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2,21D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| IUPAC Name | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19,19,20,20,21,21,22,22,22-tritetracontadeuteriodocosanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 383.849 |
| Peso formulazione | 383.604 g/mol |
| Vedi altri risultati |