Learn More
Docosapentaenoic acid 22n-3, MedChemExpress
Codice prodotto. 16437487
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16437487 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16437487 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY113159
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Docosapentaenoic acid (22n-3) is a component of phospholipids found in all animal cell membranes.
Docosapentaenoic acid (22n-3) is a component of phospholipids found in all animal cell membranes.
Specifica
Materiale o nome chimico Docosapentaenoic acid 22n-3
Forma fisica Liquid
CAS 24880-45-3
Colore Colorless
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H34O2
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (151.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCC(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 330.5
Peso formulazione 330.5
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Research purposes only