Learn More
Docosyl Ferulate, TRC
Codice prodotto. 30384532
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30384532 10 mg
30380120 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30384532 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD49465010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101927-24-6
Formula molecolare C32 H54 O4
Molecular Weight (g/mol) 502.77
Sinonimo (E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic Acid Docosyl Ester, Docosyl trans-ferulate, E-Ferulic Acid Docosyl Ester
IUPAC Name docosyl (E)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(OC)c1
Specifica
Materiale o nome chimico Docosyl Ferulate
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C32H54O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-27-36-32(34)26-24-29-23-25-30(33)31(28-29)35-2/h23-26,28,33H,3-22,27H2,1-2H3/b26-24+
Peso formulazione 502.4022