Learn More
asecos™ Document Holder
Codice prodotto. 11988837 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
All Cabinets 590 to 1555 mm Wide
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11988837 All Cabinets 590 to 1555 mm Wide Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11988837 Fornitore asecos™ N. del fornitore 30793
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.08€
    37.00€ / pezzi 1
    Risparmia 11.08€
    23% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-03-2027
Polystyrene document holder, DIN A5
Specifica
Descrizione Document holder DIN A5
Da utilizzare con (apparecchiatura) All Cabinets 590 to 1555 mm Wide
Peso (sistema metrico) 0.30 kg
Materiale Plastic
Product Type Document holder