Learn More
Docusate Sodium, MedChemExpress
Codice prodotto. 16408716
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16408716 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16408716 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1268
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
MedChemExpress Docusate Sodium (Dioctyl sulfosuccinate sodium salt) is a laxative used to for the research of constipation, for constipation due to the use of opiates it maybe used with a stimulant laxative, can be taken by mouth or rectally.
Docusate Sodium (Dioctyl sulfosuccinate sodium salt) is a laxative used to for the research of constipation, for constipation due to the use of opiates it maybe used with a stimulant laxative, can be taken by mouth or rectally.
Specifica
Materiale o nome chimico Docusate Sodium
CAS 577-11-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H37NaO7S
Quantità 100 mg
Sinonimo Dioctyl sulfosuccinate sodium salt
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 20 mg/mL (44.99 mM)
SMILES O=C(OCC(CC)CCCC)C(S(=O)(O[Na])=O)CC(OCC(CC)CCCC)=O
Molecular Weight (g/mol) 444.56
Peso formulazione 444.56
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Oil
Research purposes only