Learn More
Docusate Sodium, TRC
Codice prodotto. 30380928
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30380928 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30380928 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4946601G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Docusate Sodium
CAS 577-11-7
Formula molecolare C20 H37 O7 S . Na
Quantità 1 g
Sinonimo Docusate sodium, Sodium 1,4-bis[(2-ethylhexyl)oxy]-1,4-dioxobutane-2-sulfonate
InChI Formula InChI=1S/C20H38O7S.Na/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC Name sodium;1,4-bis(2-ethylhexoxy)-1,4-dioxobutane-2-sulfonate
Molecular Weight (g/mol) 444.56
Peso formulazione 444.2158