Learn More
Dodecanal, 95%, stab.
Product Code. 11437487
Change view
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
11437487 100 g 100g
11447487 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11437487 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15611.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Store cold | CAS: 112-54-9 | C12H24O | 184.32 g/mol
Dodecyl aldehyde is used as a fragrance agent. It is used as a common ingredient in perfumery. It's end applications include soap, detergent, beauty care product, household product.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dodecyl aldehyde is used as a fragrance agent. It is used as a common ingredient in perfumery. It′s end applications include soap, detergent, beauty care product, household product.
Solubility
Soluble in chloroform, methanol, alcohol, and propylene glycol. Insoluble in glycerol and water.
Notes
Air sensitive. Store under dry inert gas. Store in cool dry place in tightly closed container.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 112-54-9
Formula molecolare C12H24O
Molecular Weight (g/mol) 184.32
Numero MDL MFCD00007017
InChI Key HFJRKMMYBMWEAD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lauraldehyde, dodecyl aldehyde, lauric aldehyde, lauryl aldehyde, n-dodecanal, dodecanaldehyde, 1-dodecanal, n-dodecyl aldehyde, n-lauraldehyde, n-dodecylic aldehyde
PubChem CID 8194
ChEBI CHEBI:27836
IUPAC Name dodecanal
SMILES CCCCCCCCCCCC=O
Specifications
Materiale o nome chimico Dodecanal
Nota nome stabilized with 250ppm BHT
Punto di fusione 12°C
Densità 0.835
Punti di ebollizione 184°C to 186°C (100 mm)
Punto d'infiammabilità 101°C (214°F)
Intervallo percentuale saggio 95%
Indice di rifrazione 1.435
Quantità 100 g
Beilstein 1703917
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in chloroform,methanol,alcohol,and propylene glycol. Insoluble in glycerol and water.
Peso formulazione 184.32
Percent Purity 95%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dodecanal
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lauryl aldehyde