Learn More
n-Dodecane, 99%, pure, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 117592500
Dettagli aggiuntivi : CAS : 112-40-3 Peso : 0.24000kg
Quantità 250mL
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10221463
  • 61.78€ / 250mL
Spedizione stimata
30-03-2021
Identificatori chimici
112-40-3
170.34
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
8182
dodecane
C12H26
MFCD00008969
n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
CHEBI:28817
CCCCCCCCCCCC
Specifica
n-Dodecane
71°C
Glass bottle
0.753
<7 mm2/s (40°C)
Undesignated
250mL
112-40-3
C12H26
MFCD00008969
n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
dodecane
8182
170.34
99%
0.7530g/mL
Authentic
1.4210 to 1.4230
1mbar at 48°C
215.0°C to 217.0°C
-12.0°C
99%
98.5% min. (GC)
CH3(CH2)10CH3
01, 171
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone and ether
CCCCCCCCCCCC
170.34
CHEBI:28817
Liquid
Pure
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Dodecane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
SDS Documenti