Learn More
Dodecane, ≥99%, Reagent Grade, Solstice
Codice prodotto. 15617810 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15617810 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
15607810 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
15627810 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15617810 Fornitore Fluka N. del fornitore D2211042.5L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 112-40-3
Formula molecolare C12H26
Molecular Weight (g/mol) 170.34
Numero MDL MFCD00008969
InChI Key SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
PubChem CID 8182
ChEBI CHEBI:28817
IUPAC Name dodecane
SMILES CCCCCCCCCCCC
Specifications
Materiale o nome chimico Dodecane
Punto di fusione -9.6°C
Colore Colorless
Densità 0.75g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 215°C to 217°C
Odore Characteristic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)10CH3
Quantità 2.5 L
Beilstein 1697175
Densità vapore 5.96 (vs air)
Peso formulazione 170.33g/mol
Percent Purity ≥99%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Dodecane
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Hazard Statement
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Precautionary Statement
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dodecane