Learn More
Dodecane, TRC
Codice prodotto. 30136776
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
150 mL
Dimensione della confezione:
100mL
150mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136776 50 mL 50mL
30136600 150 mL 150mL
17913455 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 30136776 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD49462550ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-40-3
Formula molecolare C12 H26
Molecular Weight (g/mol) 170.33
Sinonimo Dodecane, Adakane 12, Ba 51-090453, C12-n-Alkane, Cactus Normal Paraffin N 12D, NSC 8714, Parafol 12-97, Parafol C12-97, n-Dodecane
IUPAC Name dodecane
SMILES CCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Dodecane
Quantità 50 mL
InChI Formula InChI=1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
Peso formulazione 170.2035