Learn More
Dodecanedioic Acid, TRC
Codice prodotto. 30381308
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30381308 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30381308 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD49453010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,10-Decanedicarboxylic acid
CAS 693-23-2
Formula molecolare C12 H22 O4
Quantità 10 g
Sinonimo 1,10-Decanedicarboxylic acid, 1,10-Dicarboxydecane, 1,12-Dodecanedioic acid, Corfree M 2, Decamethylenedicarboxylic acid, LCA 141, NSC 400242, SL-AH, n-Dodecane-α,ω-dioic acid, n-Dodecanedioic acid
InChI Formula InChI=1S/C12H22O4/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16)
SMILES OC(=O)CCCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC Name dodecanedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 230.3
Peso formulazione 230.1518