Learn More
Dodecanophenone, 97%
Codice prodotto. 11391477
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11391477 100 g 100g
11381477 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11391477 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L02014.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1674-38-0 | C18H28O | 260.421 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1674-38-0
Formula molecolare C18H28O
Molecular Weight (g/mol) 260.421
Numero MDL MFCD00008967
InChI Key DJNJZIFFCJTUDS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dodecanophenone, laurophenone, 1-dodecanone, 1-phenyl, phenyl undecyl ketone, 1-phenyl-1-dodecanone, phenyl n-undecyl ketone, n-dodecanophenone, undecyl phenyl ketone, maybridge1_003217
PubChem CID 74292
IUPAC Name 1-phenyldodecan-1-one
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Dodecanophenone
Punto di fusione 44°C to 46°C
Punti di ebollizione 201°C to 202°C (9 mmHg)
Quantità 100 g
Beilstein 2050785
Peso formulazione 260.42
Percent Purity 97%