Learn More
Dodecyl Acrylate, TRC
Codice prodotto. 30388058
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30388058 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30388058 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD5253955G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acrylic acid-dodecyl ester
CAS 2156-97-0
Formula molecolare C15 H28 O2
Quantità 5 g
Sinonimo Acrylic acid, dodecyl ester (6CI,7CI,8CI), 4812/75F, Ageflex FA 12, Blemmer LA, C 12A, Dodecyl acrylate, EM 215, FA 112A, KU-LA, LA, LA 001, LAI 214, Lauryl acrylate, Light Acrylate L, Light Acrylate L-A, Miramer 120, NK Ester LA, NSC 24177, Photomer 4812, SR 335, SR 498D, Sarbio 5101, Sartomer 335, Viscoat LA, n-Dodecyl acrylate
InChI Formula InChI=1S/C15H28O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-15(16)4-2/h4H,2-3,5-14H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCOC(=O)C=C
IUPAC Name dodecyl prop-2-enoate
Molecular Weight (g/mol) 240.38
Peso formulazione 240.2089