Specifications
| Materiale o nome chimico | Dodecyl sulfate, sodium salt |
| Colore | White to Yellow |
| Forma fisica | Powder or Crystals |
| Punto di fusione | 206.0°C |
| Quantità | 2.5 kg |
| Punto d'infiammabilità | >150°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Plastic drum |
| Intervallo percentuale saggio | 85% |
| Formula lineare | CH3(CH2)11OSO3Na |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Dodecyl sulfate sodium salt
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Solido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H228-Solido infiammabile.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.