Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dodecyl sulfate, sodium salt, 98%, for biochemistry, suitable for electrophoresis
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dodecyl sulfate, sodium salt |
| Punto di fusione | 206.0°C |
| CAS | 151-21-3, 7757-82-6, 7647-14-5 |
| Colore | White |
| Forma fisica | Fine Crystalline, Flaky or Granular Powder |
| Quantità | 5 kg |
| Punto d'infiammabilità | >150°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Perdita all'essiccatura | 1% max. |
| Imballaggio | Plastic drum |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Dodecyl sulfate sodium salt
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Solido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H228-Solido infiammabile.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.