Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dodecyl sulfate, sodium salt, 99%, for biochemistry
Codice prodotto. 10224183 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
10g
2.50kg
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10224183 10 g 10g
10569823 25 g 25g
10368700 100 g 100g
10184950 500 g 500g
10408093 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10224183 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 230420100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S, C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Denatures and solubilizes proteins for electrophoresis.Sodium n-dodecyl sulfate is an anionic detergent used to function as a protein denaturant. It is mainly used in detergents for laundry with many cleaning applications. It finds application in the determination of protein molecular weight by polyacrylamide gel electrophoresis and in the analysis of hemoglobin. In food products, it is used as an emulsifying agent and a whipping aid. It is widely found in toothpastes, shampoos, shaving creams and bubble bath formulations due to its thickening effect and ability to create a lather.
Solubility
Slightly soluble in ethanol.
Notes
Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 151-21-3
Formula molecolare C12H25NaO4S
Specifica
Saggio 99%
Materiale o nome chimico Dodecyl sulfate, sodium salt
Colore White to Beige
Quantità 10 g
Peso formulazione 288.38
Numero MDL MFCD00036175
Punto di fusione 206.0°C
Tipo di imballaggio Plastic bottle
InChI Key DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
IUPAC Name sodium dodecyl sulfate
Molecular Weight (g/mol) 288.38
Purezza 99%, Biochemical
Solubilità Solubility in water: 130g/L (20°C). Other solubilities: partly soluble in alcohol, soluble 75g/L in ethanol (20°C)
Sinonimo Sodium lauryl sulfate
Forma Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.